Print…
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethanone hydrochloride, 2-Amino-4'-fluoroacetophenone Hydrochloride, 4-Fluorophenacylamine hydrochloride
PC4576-1G PC4576-5G
APOSPC4576-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4576-1G APOSPC4576-5G
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride
Fórmula: C₈H₉ClFNO
Peso Molecular: 189.6146 g/mol
Ponto de Fusão: 238…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00193059
Número CAS: 456-00-8