Print…
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluorophenacylamine hydrochloride, 2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
PC4573-5G PC4573-25G
APOSPC4573-5GEA 72.5 EUR
APOSPC4573-5G APOSPC4573-25G
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-2'-fluoroacetophenone hydrochloride
Fórmula: C₈H₉ClFNO
Peso Molecular: 189.6146 g/mol
Ponto de Fusão: 199…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08532458
Número CAS: 93102-96-6