Print…
Hexafluoroacetone trihydrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4571-100G PC4571-25G
APOSPC4571-100GEA 132 EUR
APOSPC4571-100G APOSPC4571-25G
Hexafluoroacetone trihydrate 95%
Hexafluoroacetone trihydrate
Fórmula: C₃F₆O·3H₂O
Ponto de ebulição: 105…108 °C
Ponto de Fusão: 18…21 °C
Densidade: 1,579 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149061
Número CAS: 34202-69-2
EINECS: 211-676-3
UN: 2552
ADR: 6.1,II