Print…
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
PC4560-25G PC4560-5G
APOSPC4560-25GEA 50.9 EUR
APOSPC4560-25G APOSPC4560-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₃
Ponto de Fusão: 113…120 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01320763
Número CAS: 175676-65-0