Print…
3,3,3-Trifluoropropionitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4553-1G PC4553-25G PC4553-5G
APOSPC4553-1GEA 0 EUR
APOSPC4553-1G APOSPC4553-25G APOSPC4553-5G
3,3,3-Trifluoropropionitrile 97%
3,3,3-Trifluoropropionitrile
Fórmula: C₃H₂F₃N
Ponto de ebulição: 92 °C
Densidade: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784277
Número CAS: 20530-38-5
UN: 3275
ADR: 6.1+3,II