Print…
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4548-100G PC4548-25G PC4548-5G
APOSPC4548-100GEA 0 EUR
APOSPC4548-100G APOSPC4548-25G APOSPC4548-5G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂I
Ponto de Fusão: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797752
Número CAS: 155906-10-8