Print…
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3'-Fluoro-2-(methylsulphonyl)acetophenone
PC4541-1G PC4541-5G PC4541-25G
APOSPC4541-1GEA 72.5 EUR
APOSPC4541-1G APOSPC4541-5G APOSPC4541-25G
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone
Fórmula: C₉H₉FO₃S
Ponto de Fusão: 81…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01941312
Número CAS: 82652-12-8