Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4538-10G PC4538-5G PC4538-1G
APOSPC4538-10GEA 292 EUR
APOSPC4538-10G APOSPC4538-5G APOSPC4538-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₇F₄N
Ponto de ebulição: 193 °C
Densidade: 1,321 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061161
Número CAS: 239135-49-0
UN: 2735
ADR: 8,II