Print…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4537-10G PC4537-5G PC4537-1G
APOSPC4537-10GEA 52.2 EUR
APOSPC4537-10G APOSPC4537-5G APOSPC4537-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Peso Molecular: 257.03 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 22
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236290
Número CAS: 239135-48-9
UN: 1760
ADR: 8 III