Print…
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H,1H,9H-Perfluorononyl methacrylate
PC4535-25G PC4535-5G
APOSPC4535-25GEA 140 EUR
APOSPC4535-25G APOSPC4535-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate
Fórmula: C₁₃H₈F₁₆O₂
Peso Molecular: 500.18 g/mol
Ponto de ebulição: 234 °C
Densidade: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078427
Número CAS: 1841-46-9