Print…
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]-thiophene-5-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4518-1G PC4518-5G
APOSPC4518-1GEA 135 EUR
APOSPC4518-1G APOSPC4518-5G
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]-thiophene-5-carboxaldehyde 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂OS
Ponto de Fusão: 80…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052163
Número CAS: 175202-93-4