Print…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
PC4514-100G PC4514-10G PC4514-25G
APOSPC4514-100GEA 164 EUR
APOSPC4514-100G APOSPC4514-10G APOSPC4514-25G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₂O₃
Ponto de ebulição: 202…203 °C
Densidade: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00792420
Número CAS: 656-42-8