Print…
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Perfluoropropoxyethylene, (Heptafluoropropoxy)trifluoroethene, Perfluoro(propyl vnyl ether)
PC4513L-100G PC4513L-25G
APOSPC4513L-100GEA 415 EUR
APOSPC4513L-100G APOSPC4513L-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Useful intermediate and monomer; the co-polymer with tetrafluoroethylene is sold as Teflon PFA.
Fórmula: C₅F₁₀O
Peso Molecular: 266.04 g/mol
Ponto de ebulição: 35…36 °C
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191577
Número CAS: 1623-05-8
EINECS: 216-600-2
UN: 1993
ADR: 3 II