Print…
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4513-100G PC4513-25G PC4513-5G
APOSPC4513-100GEA 662 EUR
APOSPC4513-100G APOSPC4513-25G APOSPC4513-5G
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether
Fórmula: C₅HF₁₁O
Peso Molecular: 286.05 g/mol
Ponto de ebulição: 40…42 °C
Ponto de Fusão: –175 °C
Densidade: 1.538 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042308
Número CAS: 3330-15-2