Print…
1-Iodoperfluoropropane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluoropropyl iodide, Heptafluoro-1-iodopropane, 1,1,2,2,3,3,3-Heptafluoro-1-iodopropane
PC4510-100G PC4510-25G PC4510-5G
APOSPC4510-100GEA 812 EUR
APOSPC4510-100G APOSPC4510-25G APOSPC4510-5G
1-Iodoperfluoropropane 95%
1-Iodoperfluoropropane
Fórmula: C₃F₇I
Ponto de ebulição: 40…41 °C
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001061
Número CAS: 754-34-7
EINECS: 212-045-5
UN: 3163
ADR: 2.2,