Print…
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450555-100G PC450555-25G
APOSPC450555-100GEA 725 EUR
APOSPC450555-100G APOSPC450555-25G
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Fórmula: C₁₂H₁₈F₄Si₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00093109
Número CAS: 16956-91-5