Print…
1H,1H-Perfluoroheptylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1H,1H-Tridecafluoroheptylamine
PC4503-1G PC4503-25G
APOSPC4503-1GEA 89.9 EUR
APOSPC4503-1G APOSPC4503-25G
1H,1H-Perfluoroheptylamine 97%
1H,1H-Perfluoroheptylamine
Fórmula: C₇H₄F₁₃N
Peso Molecular: 349.1 g/mol
Ponto de ebulição: 129 °C/740mmHg
Densidade: 1.624 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319145
Número CAS: 423-49-4
UN: 2735
ADR: 8 III