Print…
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC450290-100G PC450290-50G PC450290-250G PC450290-1KG
APOSPC450290-100GEA 0 EUR
APOSPC450290-100G APOSPC450290-50G APOSPC450290-250G APOSPC450290-1KG
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Fórmula: C₄H₁₁BF₄O
Peso Molecular: 161.93 g/mol
Densidade: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 129 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011345
Número CAS: 67969-82-8
EINECS: 267-983-8
UN: 3129
ADR: 4.3+8 II