Print…
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450275-100G PC450275-25G PC450275-5G
APOSPC450275-100GEA 1080 EUR
APOSPC450275-100G APOSPC450275-25G APOSPC450275-5G
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Fórmula: C₈H₈F₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09763601
Número CAS: 112941-35-2