Print…
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyridinium Triflate
PC450250-100G PC450250-25G PC450250-5G
APOSPC450250-100GEA 259 EUR
APOSPC450250-100G APOSPC450250-25G APOSPC450250-5G
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₆H₆F₃NO₃S
Peso Molecular: 229.17 g/mol
Ponto de Fusão: 221…223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274656
Número CAS: 52193-54-1