Print…
Ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 4,4,4,4',4',4'-hexafluoro-DL-valinate, 4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline, ethyl ester
PC450233-1G PC450233-5G
APOSPC450233-1GEA 78.3 EUR
APOSPC450233-1G APOSPC450233-5G
Ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Fórmula: C₇H₉F₆NO₂
Peso Molecular: 253.15 g/mol
Ponto de ebulição: 70…72 °C/10mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040845
Número CAS: 78185-92-9