Print…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4502-25G PC4502-5G
APOSPC4502-25GEA 681 EUR
APOSPC4502-25G APOSPC4502-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene
Fórmula: C₅H₃F₇
Ponto de ebulição: 30…31 °C
Densidade: 1,3391 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 355-08-8
UN: 1993
ADR: 3,III