Print…
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450049-1G PC450049-5G
APOSPC450049-1GEA 205 EUR
APOSPC450049-1G APOSPC450049-5G
(1,1-Difluoropropyl)benzene
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Fórmula: C₉H₁₀F₂
Ponto de ebulição: 25 °C/2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14525542
Número CAS: 74185-83-4