Print…
3-Bromo-2,6-difluorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450015-1G PC450015-5G
APOSPC450015-1GEA 85.7 EUR
APOSPC450015-1G APOSPC450015-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenol
3-Bromo-2,6-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12910487
Número CAS: 221220-99-1