Print…
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450006-1G PC450006-5G
APOSPC450006-1GEA 174 EUR
APOSPC450006-1G APOSPC450006-5G
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Fórmula: C₃H₇ClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08448126
Número CAS: 2730-52-1