Print…
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexan-1-ol
PC4496H-1G PC4496H-5G
APOSPC4496H-1GEA 94.4 EUR
APOSPC4496H-1G APOSPC4496H-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Fórmula: C₆H₇F₇O
Peso Molecular: 228.11 g/mol
Ponto de ebulição: 140…141 °C/745mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077554
Número CAS: 679-02-7