Print…
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyloctane-3,5-dione, 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione, HFOD
PC4496-100G PC4496-25G PC4496-5G
APOSPC4496-100GEA 782 EUR
APOSPC4496-100G APOSPC4496-25G APOSPC4496-5G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione 97%
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione
Fórmula: C₁₀H₁₁F₇O₂
Peso Molecular: 296.18 g/mol
Ponto de ebulição: 56…57 °C/10mmHg
Densidade: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000435
Número CAS: 17587-22-3
EINECS: 241-556-6
UN: 1224
ADR: 3 III