Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl Alcohol
PC4491-100G PC4491-25G PC4491-5G
APOSPC4491-100GEA 319 EUR
APOSPC4491-100G APOSPC4491-25G APOSPC4491-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Ponto de Fusão: 66…67 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973761
Número CAS: 869725-53-1