Print…
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC449020-1G PC449020-5G PC449020-25G
APOSPC449020-1GEA 85.7 EUR
APOSPC449020-1G APOSPC449020-5G APOSPC449020-25G
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₄Cl₂FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09261383
Número CAS: 406204-74-8