Print…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC449017-1G PC449017-100MG PC449017-250MG PC449017-500MG PC449017-5G
APOSPC449017-1GEA 432 EUR
APOSPC449017-1G APOSPC449017-100MG APOSPC449017-250MG APOSPC449017-500MG APOSPC449017-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10703525
Número CAS: 1086379-78-3