Print…
Heptafluorobutyryl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4490-25G PC4490-100G
APOSPC4490-25GEA 238 EUR
APOSPC4490-25G APOSPC4490-100G
Heptafluorobutyryl chloride 97%
Heptafluorobutyryl chloride
Fórmula: C₄ClF₇O
Ponto de ebulição: 38…39 °C
Densidade: 1,556 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000707
Número CAS: 375-16-6
EINECS: 206-785-8
UN: 3265
ADR: 8,II