Print…
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC4482-100G PC4482-25G PC4482-500G
APOSPC4482-100GEA 43.5 EUR
APOSPC4482-100G APOSPC4482-25G APOSPC4482-500G
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 99+%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Ponto de ebulição: 80…82 °C/15mmHg
Densidade: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043543
Número CAS: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3 III