Print…
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC448014-1G PC448014-5G
APOSPC448014-1GEA 161 EUR
APOSPC448014-1G APOSPC448014-5G
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C8H5FN2O2
Ponto de Fusão: 299 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03840628
Número CAS: 1077-96-9