Print…
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(3,5-difluorophenyl)ethanone, 3,5-Difluorophenacyl bromide
PC4473-1G PC4473-5G
APOSPC4473-1GEA 102 EUR
APOSPC4473-1G APOSPC4473-5G
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094245
Número CAS: 220607-75-0
UN: 2920
ADR: 8+3,II