Print…
Heptafluorobutyric anhydride (HFAA) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: HFBA, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, Perfluorobutyric anhydride, HFAA
PC4470-100G PC4470-25G
APOSPC4470-100GEA 299 EUR
APOSPC4470-100G APOSPC4470-25G
Heptafluorobutyric anhydride (HFAA) 95%
Heptafluorobutyric anhydride
Useful for derivitisation of amines, alcohols, amino acids and other bioactive compounds for GC analysis.
Fórmula: C₈F₁₄O₃
Ponto de ebulição: 106…107 °C
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 1,665 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000432
Número CAS: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
UN: 3265
ADR: 8,II