Print…
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4465-1G PC4465-5G
APOSPC4465-1GEA 286 EUR
APOSPC4465-1G APOSPC4465-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Fórmula: C₁₀H₁₁F₃O
Ponto de ebulição: 88…91 °C/5mmHg
Densidade: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046668
Número CAS: 618-97-3