Print…
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine
PC4461-1G PC4461-5G
APOSPC4461-1GEA 198 EUR
APOSPC4461-1G APOSPC4461-5G
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
alpha-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₉H₁₀F₃N
Ponto de ebulição: 76,5…77.5 °C/4.8mmHg
Densidade: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038878
Número CAS: 15996-84-6
UN: 2735
ADR: 8,III