Print…
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 1,2-dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC446070-1G PC446070-5G
APOSPC446070-1GEA 29.3 EUR
APOSPC446070-1G APOSPC446070-5G
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Fórmula: C₈H₇F₃N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052077
Número CAS: 154934-97-1