Print…
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC446045-1G PC446045-250MG
APOSPC446045-1GEA 98.6 EUR
APOSPC446045-1G APOSPC446045-250MG
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Fórmula: C₁₀H₇F₃OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11841028
Número CAS: 951122-90-0