Print…
Ethyl 1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
PC446021-1G PC446021-5G PC446021-10G
APOSPC446021-1GEA 116 EUR
APOSPC446021-1G APOSPC446021-5G APOSPC446021-10G
Ethyl 1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
Peso Molecular: 284.2339 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10568308
Número CAS: 741717-63-5