1'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine hydrobromide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC446019-1G
PC446019-5G
APOSPC446019-1GEA
244
EUR
APOSPC446019-1G
APOSPC446019-5G
1'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine hydrobromide
1'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine hydrobromide
Fórmula:
C₁₀H₁₁Br₂ClF₃N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11052384 Número CAS: 1208081-40-6 |