Print…
5-Fluoro-2-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC445034-250MG PC445034-1G PC445034-5G
APOSPC445034-250MGEA 43.5 EUR
APOSPC445034-250MG APOSPC445034-1G APOSPC445034-5G
5-Fluoro-2-nitropyridine
5-Fluoro-2-nitropyridine
Fórmula: C5H3FN2O2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092917
Número CAS: 779345-37-8