Print…
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC445031-1G PC445031-25G PC445031-5G
APOSPC445031-1GEA 94.5 EUR
APOSPC445031-1G APOSPC445031-25G APOSPC445031-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095080
Número CAS: 375368-78-8