Print…
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC445018-1G PC445018-25G
APOSPC445018-1GEA 104 EUR
APOSPC445018-1G APOSPC445018-25G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190.0130 g/mol
Ponto de ebulição: 60 °C/3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09839278
Número CAS: 128071-79-4