Print…
Ácido Heptafluorobutírico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4450-100G PC4450-250G PC4450-25G
APOSPC4450-100GEA 102 EUR
APOSPC4450-100G APOSPC4450-250G APOSPC4450-25G
Ácido Heptafluorobutírico 98%
Ácido Heptafluorobutírico
Biochemistry, 20, 4530 (1981): anion-pairing agent for reverse phase HPLC purification of proteins & peptides.
Fórmula: C₄HF₇O₂
Ponto de ebulição: 119…121 °C
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004171
Número CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II