Print…
2-Fluoro-5-nitroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-methoxynitrobenzene
PC4443-5G PC4443-25G
APOSPC4443-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4443-5G APOSPC4443-25G
2-Fluoro-5-nitroanisole
2-Fluoro-5-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Ponto de Fusão: 66…71 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782081
Número CAS: 454-16-0