Print…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
PC4439-1G PC4439-25G PC4439-5G
APOSPC4439-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4439-1G APOSPC4439-25G APOSPC4439-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₅F₃N₂
Ponto de ebulição: 117 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156058
Número CAS: 10010-93-2