Perfluorodecaneamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC4432-1G
PC4432-5G
APOSPC4432-1GEA
105
EUR
APOSPC4432-1G
APOSPC4432-5G
Perfluorodecaneamide 97%
Perfluorodecaneamide
Fórmula:
C₁₀H₂F₁₉NO Peso Molecular: 513.1 g/mol Ponto de Fusão: 161…163 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04038334 Número CAS: 307-40-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...