Print…
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4413-1G PC4413-5G PC4413-25G
APOSPC4413-1GEA 65.4 EUR
APOSPC4413-1G APOSPC4413-5G APOSPC4413-25G
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Fórmula: C₇H₈FNO₂S
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01941314
Número CAS: 387358-51-2