Print…
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4408-1G PC4408-250MG PC4408-5G
APOSPC4408-1GEA 0 EUR
APOSPC4408-1G APOSPC4408-250MG APOSPC4408-5G
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Fórmula: C₇H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094241
Número CAS: 146019-45-6